Merck
700041P
Avanti
cholesterol-d7
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
cholesterol-d7
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H39OD7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 10 mg (700041P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (700041P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (700041P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (700041P-50mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,18D
Klucz InChI
HVYWMOMLDIMFJA-IFAPJKRJSA-N
Opis ogólny
Cholesterol-d7 is a deuterium labeled cholesterol. It forms D6-steroidal glycoalkaloids (SGA).
Zastosowanie
  • Kwantyfikacja endogennego cholesterolu w ludzkiej surowicy na papierze przy użyciu bezpośredniej analizy w spektrometrii mas w czasie rzeczywistym...: Niniejsze badanie opisuje nowatorską technikę wykorzystującą znakowany deuterem cholesterol do ilościowego oznaczania endogennego cholesterolu w ludzkiej surowicy, oferując postęp w profilowaniu metabolicznym i diagnostyce (Hsieh et al., 2017).
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700041P-10mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700041P-200mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700041P-25mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700041P-50mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Conversion of exogenous cholesterol into glycoalkaloids in potato shoots, using two methods for sterol solubilisation
Petersson EV, et al.
PLoS ONE, 8(12), e82955-e82955 (2013)
Matias M Vazquez et al.
Redox biology, 36, 101591-101591 (2020-06-13)
Macrophages play a pivotal role in the early stages of atherosclerosis development; they excessively accumulate cholesterol in the cytosol in response to modified Low Density Lipoprotein (mLDL). The mLDL are incorporated through scavenger receptors. CD36 is a high-affinity cell surface
Bingpeng Yan et al.
International journal of molecular sciences, 20(23) (2019-11-30)
Enterovirus A71 (EV-A71) and coxsackievirus A16 (CV-A16) are the most common causes of hand, foot, and mouth disease. Severe EV-A71 and CV-A16 infections may be associated with life-threatening complications. However, the pathogenic mechanisms underlying these severe clinical and pathological features
David B Iaea et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular and cell biology of lipids, 1865(4), 158609-158609 (2020-01-10)
STARD4, a member of the evolutionarily conserved START gene family, is a soluble sterol transport protein implicated in cholesterol sensing and maintenance of cellular homeostasis. STARD4 is widely expressed and has been shown to transfer sterol between liposomes as well
Global Trade Item Number
SKUGTIN
700041P-10MG4061835184576
700041P-25MG4061835184590
700041P-200MG4061835184583
700041P-50MG4061835184606