Kluczowe dokumenty
791648C
Avanti
15:0-18:1-d7-15:0 TG
Avanti Research - A Croda Brand 791648C
Synonim(y):
1,3-dipentadekanoilo-2-oleyol(d7)-glicerol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H89 D7O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
812.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41141833
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (791648C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 791648C
stężenie
1 mg/mL (791648C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ten znakowany deuterem lipid jest również dostępny w postaci wielu wzorców lipidowych. Standard 10389 10390 obejmuje wszystkie główne klasy lipidów w stosunku do ludzkiego osocza, co pozwala na łatwe dodanie jednego wewnętrznego roztworu wzorcowego do każdej próbki.
Zastosowanie
15:0-18:1-d7-15:0 TG może być stosowany jako wzorzec wewnętrzny w wysokosprawnej chromatografii cieczowej z jonizacją elektrorozpryskową z potrójnym kwadrupolem spektrometrii mas (HPLC-ESI-QqQ-MS).
Opakowanie
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (791648C-1 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Food targeting: Geographical origin determination of hazelnuts (Corylus avellana) by LC-QqQ-MS/MS-based targeted metabolomics application
Klockmann S, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 65(7), 1456-1465 (2017)