Key Documents
330731
Avanti
EquiSPLASH®
Avanti Polar Lipids
Synonim(y):
EQUISPLASH® LIPIDOMIX® QUANTITATIVE MASS SPEC INTERNAL STANDARD
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
Postać
methanol solution
opakowanie
pkg of 1 × 1 ea (330731-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Polar Lipids
Zastosowanie
lipidomics
metabolomics
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Single-vial Prepared Lipidomic Analytical Standard
Mixture of 13 deuterated lipid internal standards at a concentration of 100μg/mL each.  Each sealed ampule contains 1mL methanol solution. Concentrations are verified for use as a quantitative standard.
Mixture Component
  • 15:0-18:1(d7) PC
  • 18:1(d7) Lyso PC
  • 15:0-18:1(d7) PE
  • 18:1(d7) Lyso PE
  • 15:0-18:1(d7) PG (Na Salt)
  • 15:0-18:1(d7) PI (NH4 Salt)
  • 15:0-18:1(d7) PS (Na Salt)
  • 15:0-18:1(d7)-15:0 TAG
  • 15:0-18:1(d7) DAG
  • 18:1(d7) MAG
  • 18:1(d7) Chol Ester
  • d18:1-18:1(d9) SM
  • C15 Ceramide-d7
Zastosowanie
EquiSPLASH® is suitable for use as internal standard for matrix assisted laser desorption/ionization-time of flight (MALDI-TOF) analysis.
Opakowanie
2ML Amber Glass Sealed Ampule (330731-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
EquiSPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 791637C15:0-18:1-d7-PC, Avanti Polar Lipids 100μg/mLKarta charakterystyki
  • 791643C18:1-d7 Lyso PC, Avanti Polar Lipids 100μg/mLKarta charakterystyki
  • 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Polar Lipids 100μg/mLKarta charakterystyki
  • 791644C18:1-d7 Lyso PE, Avanti Polar Lipids 791644C 100μg/mLKarta charakterystyki
  • 791640C15:0-18:1-d7-PG, Avanti Polar Lipids 791640C 100μg/mLKarta charakterystyki
  • 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Polar Lipids 100μg/mLKarta charakterystyki
  • 791639C15:0-18:1-d7-PS, Avanti Polar Lipids 100μg/mLKarta charakterystyki
  • 791648C15:0-18:1-d7-15:0 TG, Avanti Polar Lipids 791648C 100μg/mLKarta charakterystyki
  • 15:0-18:1-d7-15:0 TG 100μg/mL
  • 791646C18:1-d7 MG, Avanti Polar Lipids 791646C 100μg/mLKarta charakterystyki
  • 791645C18:1-d7-cholesterol, Avanti Polar Lipids 791645C 100μg/mLKarta charakterystyki
  • 791649C18:1-d9 SM, Avanti Polar Lipids 100μg/mLKarta charakterystyki
  • 860681PC15 Ceramide-d7 (d18:1-d7/15:0), Avanti Polar Lipids 860681P, powder 100μg/mLKarta charakterystyki
Zobacz wszystko (13)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Akira Utsunomiya et al.
The Journal of investigative dermatology (2019-11-02)
Dermokine is a chiefly skin-specific secreted glycoprotein localized in the upper epidermis, and its family consists of three splice variants in mice and five in humans. To investigate the pathophysiological impact of dermokine, we generated mice deficient for two (βγ)
Comparative evaluation of the extraction and analysis of urinary phospholipids and lysophospholipids using MALDI-TOF/MS
Li X, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 223 (2019)