791640C
Avanti
15:0-18:1-d7-PG
Avanti Research™ - A Croda Brand 791640C
Synonim(y):
1-pentadekanoilo-2-oleoilo(d7)-sn-glicerolo-3-[fosforac-(1′-glicerol)] (sól sodowa)
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (791640C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 791640C
stężenie
1 mg/mL (791640C-1mg)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- jako składnik rozpuszczalnika ekstrakcyjnego do izolacji lipidów z próbek biologicznych
- jako wzorzec wewnętrzny do spike lizatu komórkowego i do ilościowego oznaczania gatunków lipidów przy użyciu analizy spektrometrii mas z transformacją Fouriera (FTMS)
- jako izotopowo znakowany wewnętrzny wzorzec lipidów do korekcji lipidów wykrytych w kropelkach lipidów przy użyciu analizy spektrometrii mas typu shotgun
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
791640C-1MG | 4061837665899 |