Merck
330716C
Avanti
15:0-18:1 PC
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-pentadecanoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H80NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
746.05
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
chloroform solution
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330716C-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3