Kluczowe dokumenty
330732
Avanti
LightSPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
LightSPLASH LIPIDOMIX QUANTITATIVE MASS SPEC PRIMARY STANDARD
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.28
Formularz
methanol solution
opakowanie
ampule of 1 × 1 mL (330732-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
SINGLE-VIAL PREPARED LIPIDOMIC ANALYTICAL STANDARD
MIXTURE OF 13 PRIMARY LIPID STANDARDS AT A CONCENTRATION OF 100μG/ML EACH.  EACH SEALED AMPULE CONTAINS 1ML METHANOL SOLUTION. CONCENTRATIONS ARE VERIFIED FOR USE AS A QUANTITATIVE STANDARD.
Mixture Component
  • 15:0-18:1 PC
  • 18:1 Lyso PC 
  • 15:0-18:1 PE
  • 18:1 Lyso PE
  • 15:0-18:1 PG 
  • 15:0-18:1 PI 
  • 15:0-18:1 PS
  • 15:0-18:1-15:0 TG 
  • 15:0-18:1 DG 
  • 18:1 MG 
  • 18:1 Chol ester 
  • d18:1-18:1 SM
  • C15 Ceramide (d18:1/15:0)
Opakowanie
2ML Amber Glass Sealed Ampule (330732-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LightSPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 845875C18:1 Lyso PC, 1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform 100μg/mLKarta charakterystyki
  • 330717C15:0-18:1 PE, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLKarta charakterystyki
  • 846725C18:1 Lyso PE, 1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform 100μg/mLKarta charakterystyki
  • 330718C15:0-18:1 PG, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLKarta charakterystyki
  • 330720C15:0-18:1 PI, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLKarta charakterystyki
  • 330719C15:0-18:1 PS, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLKarta charakterystyki
  • 330723C15:0-18:1-15:0 TG, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLKarta charakterystyki
  • 330722C15:0-18:1 DG, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLKarta charakterystyki
  • 330724C18:1 MG, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLKarta charakterystyki
  • 700269C18:1 Chol Ester, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLKarta charakterystyki
  • 860587C18:1 SM (d18:1/18:1(9Z)), Avanti Research - A Croda Brand 860587C 100μg/mLKarta charakterystyki
  • 330730CC15 Ceramide (d18:1/15:0), Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLKarta charakterystyki
  • 330716C15:0-18:1 PC, Avanti Research - A Croda Brand 100ug/mLKarta charakterystyki
  • 845875P18:1 Lyso PC, Avanti Research - A Croda Brand 100ug/mLKarta charakterystyki
  • 846725P18:1 Lyso PE, Avanti Research - A Croda Brand 100ug/mLKarta charakterystyki
  • 700269P18:1 Chol Ester, Avanti Research - A Croda Brand 100ug/mLKarta charakterystyki
Zobacz wszystko (16)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1