Merck
700269P
Avanti
18:1 Chol Ester
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
cholesteryl oleate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H78O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
651.10
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 100 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@]1(CC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C2)C2=CCC3C1CC[C@@]4(C)C3CCC4[C@@H](CCCC(C)C)C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700269P-100mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3