Merck
330722C
Avanti
15:0-18:1 DG
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
1-pentadekanoilo-2-oleoilo-sn-glicerol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H68O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
580.92
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
chloroform solution
opakowanie
package of 1 × 1 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
lipidomics
typ lipidu
neutral glycerides
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C36H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-36(39)41-34(32-37)33-40-35(38)30-28-26-24-22-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,34,37H,3-16,19-33H2,1-2H3/b18-17-/t34-/m0/s1
Klucz InChI
GWAPRYUVSHVZHN-PDGPHRJUSA-N
Opakowanie
Zamknięta ampułka z bursztynowego szkła o pojemności 2 ml (330722C-1MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)