Key Documents
M0300000
Menadione
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Methyl-1,4-naphthoquinone, Vitamin K3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
agency
EP
rodzina API
menadione
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
EDQM
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
105-107 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3
Klucz InChI
MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Menadione, a fat-soluble vitamin, is an antihemorrhagic compound that plays an important role in blood coagulation. It takes part in blood clotting by activating prothrombin, the thrombin precursor.
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Menadione (K3), analytical standard; (+)-γ-Tocopherol, analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard