Merck
PHR1411
Supelco
Menadione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
MN
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.18
Beilstein:
1908453
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. M0300000
traceable to USP 1381006
rodzina API
menadione
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
105-107 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3
Klucz InChI
MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Menadion jest związkiem przeciwkrwotocznym i znajduje zastosowanie w krzepnięciu krwi i metabolizmie kości jako niezbędny kofaktor. Dodatkowo, w stosunkowo wyższych dawkach, menadion wykazuje aktywność przeciwnowotworową na kilku ludzkich komórkach nowotworowych.
Zastosowanie
Menadion może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych metodami chromatograficznymi i spektrofotometrycznymi.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA2475 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
GC-FID and HPLC-DAD methods for the determination of menadione sodium bisulphite directly and by converting menadione sodium bisulphite to menadione in pharmaceutical preparation
Demirkaya-Miloglu F, et al.
Iranian Journal of Pharmaceutical Research : IJPR, 13(2), 353-353 (2014)
Determination by converting Menadione sodium bisulphite to Menadione in pharmaceutical preparation by two derivative spectrophotometric methods
Demirkaya-Miloglu F, et al.
European International Journal of Science and Technology, 2(2), 89-96 (2013)
Signaling effects of menadione: from tyrosine phosphatase inactivation to connexin phosphorylation.
Kotb Abdelmohsen et al.
Methods in enzymology, 378, 258-272 (2004-03-25)
Renqiong Chen et al.
Microbes and infection, 16(5), 401-408 (2014-03-04)
Penicillium marneffei (P. marneffei) is a human pathogen which persists in macrophages and threatens the immunocompromised patients. To elucidate the mechanisms involved, we investigated the role of extracellular signal-regulated kinases 1 and 2 (ERK1/2) and p38 mitogen-activated protein kinase (p38)
Vera Pader et al.
Infection and immunity, 82(10), 4337-4347 (2014-08-06)
Staphylococcus aureus is responsible for numerous chronic and recurrent infections, which are frequently associated with the emergence of small-colony variants (SCVs) that lack a functional electron transport chain. SCVs exhibit enhanced expression of fibronectin-binding protein (FnBP) and greatly reduced hemolysin
Protokoły
Separation of (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Menadione (K3), analytical standard; (+)-γ-Tocopherol, analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard