Kluczowe dokumenty
47774
Menaquinone (K2)
analytical standard
Synonim(y):
Vitamin K2, Menaquinone 4, Menatetrenone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type fat soluble vitamin
opakowanie
ampule of 100 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Format
neat
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C31H40O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,12,14,16,18-20H,9-11,13,15,17,21H2,1-6H3/b23-14+,24-16+,25-20+
Klucz InChI
DKHGMERMDICWDU-GHDNBGIDSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?