Key Documents
PHR1078
Phytonadione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Vitamin K1, Phytomenadione, 2-Methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone, 3-Phytylmenadione, Phylloquinone, Vitamin K1(20)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 423
traceable to Ph. Eur. P1609000
traceable to USP 1538006
rodzina API
phytonadione
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
warunki przechowywania
protect from light
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.527 (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
gęstość
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C1=CC=CC=C21)C(C)=C(C/C=C(CCC[C@@H](CCC[C@H](C)CCCC(C)C)C)\C)C2=O
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+/t23-,24-/m1/s1
Klucz InChI
MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Separation of Retinyl acetate, analytical standard; δ-Tocopherol, analytical standard; Ergocalciferol (D2), analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard; (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Vitamin E acetate, analytical standard; Phylloquinone (K1), analytical standard; Retinol palmitate, analytical standard.
Separation of Retinyl acetate, analytical standard; Vitamin E acetate, analytical standard; Phylloquinone (K1), analytical standard; Ergocalciferol (D2), analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard; (±)-α-Tocopherol, analytical standard; δ-Tocopherol, analytical standard; Retinol palmitate, analytical standard