Kluczowe dokumenty
MABE990
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MSL-2, klon 10C3.1
clone 10C3.1, from mouse
Synonim(y):
E3 ubiquitin-protein ligase MSL2, Male-specific lethal-2 homolog, Male-specific lethal-2 homolog 1, Male-specific lethal 2-like 1, MSL-2, MSL2-like 1, RING finger protein 184
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10C3.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MSL2(55167)
Opis ogólny
Ligaza białkowa E3 ubikwityny MSL2 (UniProt Q9HCI7; znana również jako homolog męsko-specyficznego letalnego 2, homolog męsko-specyficznego letalnego 2, męsko-specyficzny letalny 2-podobny 1, MSL-2, MSL2-podobny 1, białko palca RING 184) jest kodowana przez gen MSL2 (znany również jako KIAA1585, MSL2L1, RNF184) u człowieka (identyfikator genu 55167). MSL2 (male-specific lethal 2) został pierwotnie zidentyfikowany u Drosophila i scharakteryzowany jako gen, którego mutacja powoduje śmiertelność specyficzną dla samców. Ludzkie ortologi MSL (hMSL) znajdują się w ewolucyjnie konserwowanym kompleksie znanym jako kompleks hMOF (Males absent on the first, human), który składa się z hMOF, hMSL1, hMSL2, hMSL3 i nukleoproteiny 153 (NUP153). MSL2 jest ligazą E3 zawierającą domenę RING, która celuje w supresor nowotworu p53 Lys351 w celu monoubikwitynacji, odsłaniając motyw eksportu jądrowego w obrębie p53, a także uwalniając p53 z MDM2. Nadekspresja MSL2 powoduje wzrost apoptozy zależnej od mitochondriów w wyniku cytoplazmatycznej akumulacji p53. Heterodimer hMSL1/hMSL2 ubikwitynuje histon H2B na Lys34 (H2BK34ub), co sprzyja aktywacji transkrypcji poprzez stymulowanie aktywności metylotransferaz H3K4 z rodziny MLL/SET1 i metylotransferazy H3K79 DOT1L. Ponadto, zarówno hMSL1, jak i hMOF są modyfikowane przez hMSL2 po indukcji uszkodzenia DNA, a deplecja hMSL2 powoduje upośledzenie naprawy niehomologicznego łączenia końców (NHEJ) w ludzkich komórkach.
Specyficzność
Oczekuje się, że będzie reagować z obiema splicowanymi izoformami ludzkiego MSL2 zgłoszonymi przez UniProt (Q9HCI7).
Immunogen
Epitop: Wewnętrzny (C-końcowa połowa).
Rekombinowany ludzki fragment C-końcowy MSL-2 znakowany GST.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: 2,0 µg/ml tego przeciwciała wykryło MSL-2 w 10 µg lizatów komórek HepG2 i HEK293.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:200 z reprezentatywnej partii wykryło MSL-2 w komórkach HUVEC, A431 i HeLa.
Anti-MSL-2 Antibody, klon 10C3.1 jest przeciwciałem przeciwko MSL-2 do stosowania w Western Blotting, Immunocytochemii.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Jakość
Evaluated by Western Blotting in LNCaP cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected MSL-2 in 10 µg of LNCaP cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~62 kDa. Obliczono 62,54 kDa (izoforma 1) i 54,34 kDa (izoforma 2). W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1