SAB3500060
Anti-Seasonal H1N1 Hemagglutinin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Common flu H1, Anti-Flu H1, Anti-HA, Anti-Seasonal Influenza A (H1N1) Hemagglutinin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 62 kDa
reaktywność gatunkowa
viral
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Immunogen
Cechy i korzyści
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2