SAB4500797
Anti-AKT antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
AKT, AKT1 kinase, C-AKT, PKB, kinase Akt1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 55 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AKT1(207)
Opis ogólny
AKT serine/threonine kinase 1 (AKT1), also called as v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1 or protein kinase B α (PKB-α), is encoded by the gene mapped to human chromosome 14q32. It is highly expressed in liver, muscle and adipocytes. The encoded protein is a member of the AKT family, which is characterized with an amino-terminal pleckstrin homology (PH) domain, a short α-helical linker and a carboxyl-terminal kinase domain.
Immunogen
Immunogen Range: 90-139