Kluczowe dokumenty
SAB4503853
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Akt (pSer124) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anty-AKT, Anty-PKB, Anty-PKB-ALPHA, Anty-PRKBA, Anty-RAC, Anty-RAC-ALPHA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 55 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer124)
informacje o genach
human ... AKT1(207)
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego Akt wokół miejsca fosforylacji Ser124.
Zakres immunogenu: 90-139
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
L Zhang et al.
Neoplasma, 67(4), 762-772 (2020-07-30)
Malignant glioma is the most frequent primary brain tumor in adults. Accumulated evidence showed that long non-coding RNA (lncRNA) long intergenic noncoding RNA 152 (LINC00152) participated in the progression of glioma, while the regulatory mechanisms remain elusive. Here, the study
Lili Liu et al.
Bioscience reports, 40(5) (2020-05-19)
The present study aims to reveal the molecular mechanism of peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) on sepsis-induced acute lung injury (ALI). To do that, the rat injury model was established using cecal ligation and perforation (CLP) method, followed by different
Xiuli Zhang et al.
International journal of molecular medicine, 35(6), 1747-1754 (2015-04-16)
Zinc (Zn) as an essential dietary element has been indicated in a number of protein functions in the prevention of numerous types of epithelial-to-mesenchymal transition (EMT)-driven fibrosis in vivo. However, relatively little is known regarding its effect in the EMT
Ming Tu et al.
Molecular medicine reports, 15(4), 1713-1721 (2017-03-06)
Cluster of differentiation 164 (CD164), a sialomucin, has been demonstrated to be involved in the regulation of proliferation, apoptosis, adhesion and differentiation in multiple cancers. CD164 is regarded to be a potential promotor of tumor growth. However, the involvement of
Christiane E Koch et al.
Endocrinology, 155(5), 1806-1816 (2014-02-26)
Adiponectin, an adipocyte-derived hormone, regulates glucose and lipid metabolism. It is also antiinflammatory. During obesity, adiponectin levels and sensitivity are reduced. Whereas the action of adiponectin in the periphery is well established the neuroendocrine role of adiponectin is largely unknown.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4503853-100UG4061832521916