Kluczowe dokumenty
SAB4502016
Sigma-Aldrich
Anti-ENOS antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Constitutive NOS, EC-NOS, ECNOS, Endothelial NOS, cNOS
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 133 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOS3(4846)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-ENOSwykrywa endogenne poziomy całkowitego białka ENOS.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego eNOS.
Zakres immunogenu: 462-511
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mice lacking GD3 synthase display morphological abnormalities in the sciatic nerve and neuronal disturbances during peripheral nerve regeneration.
Ribeiro-Resende VT, Araujo Gomes T, de Lima S, et al.
PLoS ONE, 9(10), e108919-e108919 (2014)
Victor Túlio Ribeiro-Resende et al.
PloS one, 9(10), e108919-e108919 (2014-10-21)
The ganglioside 9-O-acetyl GD3 is overexpressed in peripheral nerves after lesioning, and its expression is correlated with axonal degeneration and regeneration in adult rodents. However, the biological roles of this ganglioside during the regenerative process are unclear. We used mice
Francisco Molina et al.
Gerontology, 63(1), 36-44 (2016-10-21)
Nitric oxide (NO) appears to play a key role in the hypoxic injury to the brain. We have previously reported that hypoxia/reoxygenation downregulated NO synthases (NOS) in the adult striatum. Until now, no data were available concerning the influence of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4502016-100UG4061837745119