Kluczowe dokumenty
SAB4502010
Sigma-Aldrich
Anti-NNOS antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
BNOS, Constitutive NOS, N-NOS, NC-NOS, bNOS
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 160 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOS1(4842)
Opis ogólny
Gen NNOS (syntaza tlenku azotu 1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 12q24.22. Wiadomo, że neuronalna syntaza tlenku azotu ulega ekspresji w mięśniach szkieletowych, sercu i mózgu.
Przeciwciało anty-NNOS wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka NNOS.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej nNOS.
Zakres immunogenów: 818-867
Zastosowanie
Przeciwciało anty-NNOS wyprodukowane u królika zostało użyte w immunohistochemii.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
NNOS (syntaza tlenku azotu 1) jest odpowiedzialna za syntezę NO (tlenku azotu), a także ponadtlenku. Stres indukuje aktywność NNOS i wytwarzanie NO oraz powoduje powstawanie rodników azotowych. Podwyższenie poziomu rodników azotowych prowadzi do wewnątrzkomórkowego uszkodzenia białek, a także indukuje upośledzenie składników mitochondrialnego łańcucha transportowego. Powoduje to niedobór energii w komórkach. Wiadomo, że NNOS reguluje rozszerzenie naczyń krwionośnych przedramienia w odpowiedzi na stres. Neuronalna syntaza tlenku azotu normalnie funkcjonuje w celu kontrolowania podstawowego przepływu krwi wieńcowej.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anna Svenningsson et al.
Journal of human genetics, 57(2), 115-121 (2011-12-14)
Infantile hypertrophic pyloric stenosis (IHPS) is a common cause of upper gastrointestinal obstruction during infancy. A multifactorial background of the disease is well established. Multiple susceptibility loci including the neuronal nitric oxide synthase (NOS1) gene have previously been linked to
G Catanzaro et al.
Journal of neuroimmunology, 294, 32-40 (2016-05-04)
The development of multiple sclerosis, a major neurodegenerative disease, is due to both genetic and environmental factors that might trigger aberrant epigenetic changes of the genome. In this study, we analysed global DNA methylation in the brain of mice upon
A Kumar et al.
Vitamins and hormones, 103, 147-167 (2017-01-08)
Stress is often marked by a state of hyperarousal to aid the initiation of necessary stress response for the successful management of stressful stimuli. It can be manifested as a challenge (stimulus) that requires behavioral, psychological, and physiological adaptations for
Hideshi Ihara et al.
The Biochemical journal, 474(7), 1149-1162 (2017-01-28)
We previously demonstrated different spacial expression profiles of the neuronal nitric oxide (NO) synthase (nNOS) splice variants nNOS-µ and nNOS-α in the brain; however, their exact functions are not fully understood. Here, we used electron paramagnetic resonance to compare the
Yan Yang et al.
Molecular medicine reports, 13(2), 1220-1226 (2015-12-10)
Spinal nitric oxide is involved in the mechanisms of pain generation and transmission during inflammatory and neuropathic pain. The aim of the present study was to explore the role of spinal nitric oxide in the development of bone cancer pain.