Kluczowe dokumenty
N3893
Anti-Nitric Oxide Synthase, Endothelial (1185-1205) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-eNOS
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 135 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, mouse, rat, human
metody
immunohistochemistry (frozen sections): 1:100 using acetone-fixed, frozen tissue sections of mouse heart
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using bovine lung endothelial cell extract
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NOS3(4846)
mouse ... Nos3(18127)
rat ... Nos3(24600)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?