Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
WH0000207M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AKT1 antibody produced in mouse
clone 2E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC99656, PKB, PRKBA, RAC, RACALPHA, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AKT1(207)
Opis ogólny
Kinaza białkowa serynowo-treoninowa kodowana przez gen AKT1 jest katalitycznie nieaktywna w pierwotnych i unieśmiertelnionych fibroblastach pozbawionych surowicy. AKT1 i pokrewna AKT2 są aktywowane przez płytkowy czynnik wzrostu. Aktywacja jest szybka i specyficzna, a jej działanie jest znoszone przez mutacje w domenie homologii pleckstyny AKT1. Wykazano, że aktywacja zachodzi poprzez 3-kinazę fosfatydyloinozytolu. W rozwijającym się układzie nerwowym AKT jest krytycznym mediatorem przeżycia neuronów indukowanego czynnikiem wzrostu. Czynniki przetrwania mogą hamować apoptozę w sposób niezależny od transkrypcji poprzez aktywację kinazy serynowo-treoninowej AKT1, która następnie fosforyluje i inaktywuje składniki mechanizmu apoptotycznego. Dla tego genu znaleziono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
Pełnej długości rekombinowane białko AKT1 (AAH00479.1, 1 a.a. ~ 480 a.a.) ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MSDVAIVKEGWLHKRGEYIKTWRPRYFLLKNDGTFIGYKERPQDVDQREAPLNNFSVAQCQLMKTERPRPNTFIIRCLQWTTVIERTLHVETPEEREEWTTAIQTVADGLKKQEEEEMDFRSGSPSDNSGAEEMEVSLAKPKHRVTMNEFEYLKLLGKGTFGKVILVKEKATGRYYAMKILKKEVIVAKDEVAHTLTENRVLQNSRHPFLTALKYSFQTHDRLCFVMEYANGGELFFHLSRERVFSEDRARFYGAEIVSALDYLHSEKNVVYRDLKLENLMLDKDGHIKITDFGLCKEGIKDGATMKTFCGTPEYLAPEVLEDNDYGRAVDWWGLGVVMYEMMCGRLPFYNQDHEKLFELILMEEIRFPRTLGPEAKSLLSGLLKKDPKQRLGGGSEDAKEIMQHRFFAGIVWQHVYEKKLSPPFKPQVTSETDTRYFDEEFTAQMITITPPDQDDSMECVDSERRPHFPQFSYSASGTA
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mariëtte E G Kranendonk et al.
Obesity (Silver Spring, Md.), 22(10), 2216-2223 (2014-07-22)
Insulin resistance (IR) is a key mechanism in obesity-induced cardiovascular disease. To unravel mechanisms whereby human adipose tissue (AT) contributes to systemic IR, the effect of human AT-extracellular vesicles (EVs) on insulin signaling in liver and muscle cells was determined.
Makoto Kurano et al.
Biochimica et biophysica acta, 1841(9), 1217-1226 (2014-05-13)
High-density lipoprotein (HDL) has been proposed to enhance β-cell functions. Clinical studies have suggested that apolipoprotein M (apoM), which rides mainly on HDL, is involved in diabetes; however, the underlying mechanism has not yet been elucidated. Recently, apoM was shown
Ute Jungwirth et al.
Molecular cancer therapeutics, 13(10), 2436-2449 (2014-08-02)
On the basis of enhanced tumor accumulation and bone affinity, gallium compounds are under development as anticancer and antimetastatic agents. In this study, we analyzed molecular targets of one of the lead anticancer gallium complexes [KP46, Tris(8-quinolinolato)gallium(III)] focusing on colon
Qi-Quan Huang et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 66(1), 68-77 (2014-01-17)
A nonapoptotic role of Fas signaling has been implicated in the regulation of inflammation and innate immunity. This study was undertaken to elucidate the contribution of Fas signaling in macrophages to the development of arthritis. K/BxN serum-transfer arthritis was induced
Akriti Kharbanda et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(21), 5423-5434 (2014-09-06)
Non-small cell lung cancers (NSCLC) that express EGF receptor with activating mutations frequently develop resistance to EGFR kinase inhibitors. The mucin 1 (MUC1) heterodimeric protein is aberrantly overexpressed in NSCLC cells and confers a poor prognosis; however, the functional involvement