Kluczowe dokumenty
05-796
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Akt1/PKBα, klon AW24, królicze monoklonalne
clone AW24, Upstate®, from rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AW24, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AKT1(207)
Specyficzność
Akt1/PKBα
Immunogen
Peptyd (C-RPHFPQFSYSASGTA) odpowiadający C-końcowi (reszty 466-480) szczurzego Akt1/PKBα
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja PI3K, Akt i mTOR
Wykrywaj Akt1/PKBα za pomocą tego przeciwciała anty-Akt1, klon AW24 zatwierdzony do stosowania w IP i WB.
Jakość
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from human HEK293 cells
Opis wartości docelowych
~60kDa
Postać fizyczna
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Przechowywanie i stabilność
2 lata w temperaturze -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Temsirolimus activates autophagy and ameliorates cardiomyopathy caused by lamin A/C gene mutation.
Choi, JC; Muchir, A; Wu, W; Iwata, S; Homma, S; Morrow, JP; Worman, HJ
Science Translational Medicine null
Sumiko Watanabe et al.
Cytotechnology, 71(1), 219-229 (2019-01-04)
A proposed mechanism underlying the effect of bacillus Calmette-Guérin (BCG) treatment for bladder cancer cells is as follows: BCG-induced crosslinking of cell-surface receptors results in the activation of signaling cascades, including cell-cycle regulators. However, the clinical significance of cell-cycle regulators
SILAM for quantitative proteomics of liver Akt1/PKB? after burn injury.
Lu, XM; Tompkins, RG; Fischman, AJ
International Journal of Molecular Medicine null
Santhanalakshmi Sundaramurthy et al.
Neuropharmacology, 113(Pt A), 281-292 (2016-11-05)
Kappa opioid receptor (KOR) agonists produce dysphoria and psychotomimesis. While KOR agonists produce pro-depressant-like effects, KOR antagonists produce anti-depressant-like effects in rodent models. The cellular mechanisms and downstream effector(s) by which KOR ligands produce these effects are not clear. KOR
Ming-Feng Liao et al.
Biomedicines, 9(5) (2021-06-03)
Our previous studies have shown that early systemic granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) treatment can attenuate neuropathic pain in rats with chronic constriction injury (CCI) by modulating expression of different proinflammatory cytokines, microRNAs, and proteins. Besides the modulation of inflammatory mediators'