CBL1512Z
Anti-Integrin αM [CD11b] Antibody, clone OX-42
clone OX-42, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CD11b
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
OX-42, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Itgam(25021)
Powiązane kategorie
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemical studies of rat fresh frozen tissue sections and paraffin-embedded tissue sections following either periodate-lysine-paraformaldehyde (PLP) fixation, or acetone. Works on very lightly PFA fixed, frozen tissues. (perfusion only 4% PFA 10-15′ no post-fix).
Immunoprecipitation: use rabbit anti-mouse or anti-mouse IgG bead for capture only. The use of protein A or protein G is not recommended.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Integrins
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2