83952
Color Reference Solutions
related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors B, BY, Y, GY, R
Synonim(y):
Color Calibration Solutions
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
agency
according to Ph. Eur.
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
ampule of 2 mL
Zastosowanie
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
format
multi-component solution
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Ready-to-use solutions
- Prepared and qualified in accordance with Ph. Eur.
- Available in tamper-evident 2 mL ampules
- Expiry dated on the label with a limited shelf life
- Accompanied with a detailed certificate of analysis for an effective quality management system
Komponenty
- 83951-1SET-FColor Reference Solutions B acc. to PhEur - 10 X 2mL ampules
- 86293-1SET-FColor Reference Solutions BY acc. to PhEur - 8 X 2mL ampules
- 83883-1SET-FColor Reference Solutions Y acc. to PhEur - 8 X 2mL ampules
- 82995-1SET-FColor Reference Solutions GY acc. to PhEur - 8 X 2mL ampules
- 87448-1SET-FColor Reference Solutions R acc. to PhEur - 8 X 2mL ampules
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?