83883
Color Reference Solutions
related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors Y
Synonim(y):
Żółty standard kalibracji kolorów (Y1 do Y7)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
agency
according to Ph. Eur.
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
ampule of 2 mL
Zastosowanie
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Format
multi-component solution
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Ready-to-use solutions
- Prepared and qualified in accordance with Ph. Eur.
- Available in tamper-evident 2 mL ampules
- Expiry dated on the label with a limited shelf life
- Accompanied with a detailed certificate of analysis for an effective quality management system
Komponenty
- Colour Reference Solution Y1 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution Y2 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution Y3 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution Y4 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution Y5 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution Y6 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution Y7 - 2mL ampule
- Blind sample : Hydrochloric acid solution, 1% in water - 2mL ampule
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?