95872
Color Reference Solutions
related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors R
Synonim(y):
Standard kalibracji kolorów czerwony (R1 do R7)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
agency
according to Ph. Eur.
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
ampule of 10 mL
Zastosowanie
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Format
multi-component solution
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Gotowe do użycia roztwory
- Przygotowane i zakwalifikowane zgodnie z Ph. Eur.
- Dostępne w ampułkach 10 ml z zabezpieczeniem przed manipulacją
- Data ważności na etykiecie z ograniczonym okresem trwałości
- Wraz ze szczegółowym certyfikatem analizy dla skutecznego systemu zarządzania jakością
Komponenty
- Colour Reference Solution R1 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution R2 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution R3 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution R4 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution R5 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution R6 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution R7 - 10mL ampule
- Blind sample : Hydrochloric acid solution, 1% in water - 10mL ampule
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?