83967
Color Reference Solutions
related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors Y
Synonim(y):
Color calibration standard yellow (Y1 to Y7)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
agency
according to Ph. Eur.
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
ampule of 10 mL
Zastosowanie
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
format
multi-component solution
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Ready-to-use solutions
- Prepared and qualified in accordance with Ph. Eur.
- Available in tamper-evident 10 mL ampules
- Expiry dated on the label with a limited shelf life
- Accompanied with a detailed certificate of analysis for an effective quality management system
Komponenty
- Colour Reference Solution Y1 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution Y2 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution Y3 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution Y4 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution Y5 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution Y6 - 10mL ampule
- Colour Reference Solution Y7 - 10mL ampule
- Blind sample : Hydrochloric acid solution, 1% in water - 10mL ampule
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?