Z184985
Prescored ampules
clear glass, volume 10 mL
Synonim(y):
176780, Ampułki
About This Item
Kod UNSPSC:
41121807
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
clear glass
opakowanie
pkg of 144 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON®
pojemność
10 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Stems can be pull or tip sealed to effect a hermetically sealed container. Made from low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements as defined by the Pharmacopeia of the United States. Pre-scored to eliminate filing.
Cechy i korzyści
- Ampułki wykonane z rurki ze szkła borokrzemianowego typu I spełniają wymagania dotyczące odporności hydrolitycznej określone w USP i EP 3.2.1.
- Mogą być używane w fazie gazowej ciekłego azotu
- Doskonałe do przechowywania produktów biologicznych
- Umożliwia przechowywanie w niskich temperaturach
- Wstępnie ponacinane ampułki eliminują konieczność segregowania
- Łodygi można wyciągać lub uszczelniać końcówki
- Metody sterylizacji: Autoklaw, suche ciepło i EtO
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z184985-1PAK | 4061832826967 |