Z561932
Long stem Vacule® cryogenic ampule
capacity 1 mL (0.03 oz)
Synonim(y):
651502
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
opis
pre-scored
producent / nazwa handlowa
WHEATON®
Parametry
-196-500 °C temp. limit (cryogenic storage applications)
pojemność
1 mL (0.03 oz)
śr. × wys.
10 mm × 108 mm
śr. zewn. otworu
10 mm
kolor
clear
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Fiolki te powinny być uszczelnione płomieniem do przechowywania kriogenicznego.
Cechy i korzyści
- Ampułki wykonane z rurki ze szkła borokrzemianowego typu I spełniają wymagania dotyczące odporności hydrolitycznej określone w USP i EP 3.2.1.
- Wstępnie nacięte dla łatwego otwierania
- Zgrzewane tylko na gorąco
- Idealne do liofilizacji próbek o małej objętości
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z561932-144EA | 4061832831282 |