SYMBABR01
Steritest® Glass Ampoule Breaker
Steritest® accessory, To safely open the glass ampoules
Synonim(y):
Ampoule opening aid
About This Item
Polecane produkty
Materiały
316L stainless steel
polyphenylsulfone (PPSU)
silicone
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
producent / nazwa handlowa
Steritest®
Wysokość
169 mm (6.65 in.)
Szerokość
121 mm (4.76 in.)
Głębokość
130 mm (5.12 in.)
masa
2.0 kg (4.4 lb)
moc wejściowa
sample type pharmaceutical(s)
Zastosowanie
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
kompatybilność
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio Pump
standard for VHP