About This Item
Kod UNSPSC:
41122406
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Spring-loaded to stay open until used. Cuts tubing up to 1-1/2 in. (38 mm) diameter. Made of nickel-plated zinc-alloy die-casting.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)