Kluczowe dokumenty
22410-U
Sigma-Aldrich
Imp® tubing cutter
for use with 1/8 in. to 5/8 in. (4 to 15mm) O.D. tubing, pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122406
NACRES:
NB.35
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Imp
obcinaka dł. × szer. × śr.
1 11/16 in. × 1 5/16 in. × 7/8 in.
kompatybilność
for use with 1/8" to 5/8" (4 to 15mm O.D. tubing)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tool for cutting metal tubing.
Informacje prawne
Imp is a registered trademark of Stride Tool, Inc.
produkt podobny
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)