opis
TC-10
opakowanie
pkg of 3 ea
Opis ogólny
Replacement cutting wheel for SSI Model TC-10 tubing cutter. Will not fit Model TC-20.
Przypis
Replacement cutting wheels for SSI Model TC-10 tubing cutter. Will not fit Model TC-20.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)