Kluczowe dokumenty
Z169064
Diamond glass cutter
nickel plated, pkg of 1 ea
Synonim(y):
Diamond cutter, Glass cutting tool, Precision glass cutter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
nickel plated
opakowanie
pkg of 1 ea
Opis ogólny
Scores/breaks single or double-strength glass. Nickel-plated brass cutter with wooden handle.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)