Kluczowe dokumenty
BAF441500005
1591 narzędzie do grawerowania, zasilane bateryjnie
L 17.8 cm (7 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F44150-0005
Długość
17.8 cm (7 in.)
Opis ogólny
Grawerowanie probówek, butelek, stojaków, kluczy, sprzętu, narzędzi, elektroniki i nie tylko. Wystarczy trzymać narzędzie grawerskie jak długopis, nacisnąć przycisk zasilania, lekko nacisnąć i "pisać", aby trwale oznaczyć większość materiałów, w tym szkło, plastik, drewno, metal, kość i kamień.
  • Przenośne, bezprzewodowe zasilanie bateryjne; działa na dwóch bateriach ′AA′ (brak w zestawie)
  • Do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Grawerowanie jest trwałe; znaki nie blakną pod wpływem chemikaliów lub światła słonecznego
  • Dodatkowa końcówka do grawerowania w zestawie
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)