Kluczowe dokumenty
933384
Sigma-Aldrich
Diamond Tip
Retractable Scriber
Synonim(y):
rysik diamentowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
Opis ogólny
EMS techware
Zastosowanie
Aby zwiększyć produktywność i umożliwić przeglądanie więcej niż jednej próbki naraz
Wytrzymałe rysiki pozostawiają trwałe oznaczenia na praktycznie każdej powierzchni, w tym metalu, szkle lub plastiku i są szeroko stosowane w laboratoriach. Jest to wysokiej jakości chromowany długopis, który charakteryzuje się zarówno wyglądem, jak i użytecznością. Diament jest zamontowany w końcówce ze stali nierdzewnej i dostępne są wkłady. Końcówka jest zakończona pod kątem 60°.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)