Z146277
1591 obcinak do rur z tworzyw sztucznych
jaw closes automatically when not in use
About This Item
Kod UNSPSC:
41122406
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Bel-Art
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cuts tubing of 1/16 to 3/4 in. O.D.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z146277-1EA | 4061832262291 |