Kluczowe dokumenty
SYNS380230
Synthware long syringe needle for solvent retrieval
Gauge 16, O.D. × L 1.2 mm × 300 mm , Bevel Tip, stainless steel
Synonim(y):
Synthware S380230, igła strzykawkowa ze stali nierdzewnej, końcówka skośna
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech S380230
śr. zewn. × dł.
1.2 mm × 300 mm , Bevel Tip
grubość igły
16 , Bevel Tip
Opis ogólny
Igła do strzykawek, stal nierdzewna, 1,6 mm, 16 G, 300 mm
Zastosowanie
kemetch; synthware; igła syrnge; stal nierdzewna
Cechy i korzyści
Chemia organiczna
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)