Kluczowe dokumenty
SYNS380216
Synthware long syringe needle for solvent retrieval
Gauge 18, O.D. × L 1.2 mm × 180 mm , Bevel Tip, stainless steel
Synonim(y):
Synthware S380216, igła strzykawkowa ze stali nierdzewnej, końcówka skośna
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
stainless steel
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech S380216
śr. zewn. × dł.
1.2 mm × 180 mm , Bevel Tip
grubość igły
18 , Bevel Tip
Opis ogólny
Igła do strzykawek, stal nierdzewna, 1,2 mm, 18 g, 180 mm
Zastosowanie
kemetch; synthware; igła syrnge; stal nierdzewna
Cechy i korzyści
Chemia organiczna
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)