Kluczowe dokumenty
SYNS386150
Synthware long syringe needle
O.D. × L 0.6 mm × 150 mm , Bevel Tip, needle, female luer lock
Synonim(y):
Synthware S386150, stainless steel syringe needle, bevel tip needle
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Właściwości
needle female luer lock
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech S386150
śr. zewn. × dł.
0.6 mm × 150 mm , Bevel Tip
Opis ogólny
Long Syringe Needles, #304 SS, OD: 0.6Mm, Length: 150mm
Zastosowanie
kemetch; synthware; needle; extended length
Cechy i korzyści
Organic Chemistry
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)