Key Documents
SYNS389150
Synthware long syringe needle
new
O.D. × L 0.9 mm × 150 mm , Bevel Tip, needle, female luer lock
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Właściwości
needle female luer lock
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech S389150
śr. zewn. × dł.
0.9 mm × 150 mm , Bevel Tip
Opis ogólny
Long Syringe Needles, #304 SS, OD: 0.9Mm, Length: 150mm
Zastosowanie
kemetch; synthware; needle; extended length
Cechy i korzyści
Organic Chemistry
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.