Kluczowe dokumenty
20425-U
Sigma-Aldrich
Obcinak do rur o dużej wytrzymałości
manual, tubing cutter L 4 15/16 in., pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122406
NACRES:
NB.35
Właściwości
manual
opakowanie
pkg of 1 ea
dł. obcinaka
4 15/16 in.
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
Cuts metal tubing 1/8in. to 1-1/8in. O.D.
Spare cutting wheel included.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)