72599
Color Reference Solution acc. to APHA
analytical standard, set of 20 × 2 mL 20 standard solutions
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
agency
according to ASTM® D 1209-00
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
set of 20 × 2 mL 20 standard solutions
Zastosowanie
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Format
multi-component solution
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Ready-to-use solutions
- Compliant to ASTM D 1209-00
- Available in tamper-evident 2 mL ampules
- Expiry dated on the label with a limited shelf life
- Accompanied with a detailed certificate of analysis for an effective quality management system
Opakowanie
Komponenty
- Colour Reference Solution 5 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution 10 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution 15 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution 20 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution 25 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution 30 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution 35 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution 40 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution 50 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution 60 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution 70 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution 100 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution 150 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution 200 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution 250 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution 300 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution 350 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution 400 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution 450 - 2mL ampule
- Colour Reference Solution 500 - 2mL ampule
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?