MAB1586
Anti-NMDAR1 Antibody, (all splice variants), clone R1JHL
clone R1JHL, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Anti-GluN1, Anti-NDHMSD, Anti-NDHMSR, Anti-NMD-R1, Anti-NMDA1, Anti-NMDAR1, Anti-NR1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
R1JHL, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
izotyp
Not specified
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRIN1(2902)
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunoprecipitation: 3 μg per 200 μg of lysate will quantitatively precipitate all the NMDA R1 in 200 μg of rat brain lysate.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1