Merck
900077
Sigma-Aldrich
Vitamin K2 (MK-9)-4′,5,6,7,8,8′-13C6
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonim(y):
Menaquinone-9-4′,5,6,7,8,8′-13C6
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C50H80O2
Masa cząsteczkowa:
791.19
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1C(C)=C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)C([13C]2=[13C][13C]=[13C][13C]=[13C]21)=O
InChI
1S/C56H76O2/c1-42(2)22-14-23-43(3)24-15-25-44(4)26-16-27-45(5)28-17-29-46(6)30-18-31-47(7)32-19-33-48(8)34-20-35-49(9)36-21-37-50(10)40-41-52-51(11)55(57)53-38-12-13-39-54(53)56(52)58/h22,24,26,28,30,32,34,36,40H,14-21,23,25,27,29,31,33,35,37,41H2,1-11H3/b43-24+,44-26+,45-28+,46-30+,47-32+,48-34+,49-36+,50-40+/i12+1,13+1,38+1,39+1,53+1,54+1
Klucz InChI
HEKVBSATHCAGSV-PESLFLFUSA-N
Opis ogólny
Witamina K2, znana również jako menachinon, jest politiochinonem podstawionym poliizoprenoidem. Menachinon-9 (MK-9) jest podtypem witaminy K2. Powszechnie występuje w sfermentowanych produktach mlecznych, takich jak ser.
Witamina K2 (MK-9)-4′,5,6,7,8,8′-13C6 to izotop witaminy K2, w którym węgle C-4′, C-5, C-6, C-7, C-8 i C-8′ są zastąpione przez 13C6.
Zastosowanie
Witamina K2 (MK-9)-4′,5,6,7,8,8′-13C6 może być stosowana jako stabilny izotopowy wzorzec wewnętrzny do interpretacji danych w określonych próbkach biologicznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vitamin K
Textbook of Veterinary Physiological Chemistry (2014)
Quantitative measurement of vitamin K2 (menaquinones) in various fermented dairy products using a reliable high-performance liquid chromatography method
Manoury E, et al.
Journal of Dairy Science, 96(3), 1335-1346 (2013)