Merck
809896
Sigma-Aldrich
Vitamin K2 (MK-4)-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3)
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Synonim(y):
Menaquinone-4-(5,6,7,8-d4,2-methyl-d3)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31D7H33O2
Masa cząsteczkowa:
451.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
yellow
przesunięcie masy
M+7
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)=CCC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC1=C(C([2H])([2H])[2H])C(C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2C1=O)=O
InChI
1S/C31H40O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,12,14,16,18-20H,9-11,13,15,17,21H2,1-6H3/b23-14+,24-16+,25-20+/i6D3,7D,8D,18D,19D
Klucz InChI
DKHGMERMDICWDU-CKBRGKTGSA-N
Opis ogólny
Witamina K2, znana również jako menachinon, jest politiochinonem podstawionym poliizoprenoidem. Menachinon-4 (MK-4) jest podtypem witaminy K2. Występuje w zwierzętach, białku sojowym i produktach fermentowanych.
Witamina K2 (MK-4)-(5,6,7,8-d4,2-metylo-d3) to deuterowana witamina K2, w której protony C-5, C-6, C-7, C-8 i 2-metylowe są zastąpione deuterem.
Zastosowanie
Witamina K2 (MK-4)-(5,6,7,8-d4,2-metylo-d3) może być stosowana jako stabilny izotopowy wzorzec wewnętrzny do interpretacji danych w określonych próbkach biologicznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vitamin K
Textbook of Veterinary Physiological Chemistry (2014)