Merck
737836
Sigma-Aldrich
Vitamin K3-d8
98 atom % D, 97% (CP)
Synonim(y):
2-(Methyl-d3)-1,4-naphthoquinone-3,5,6,7,8-d5, Menadione-d8
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11D8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
97% (CP)
Postać
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
yellow to green
mp
105-107 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+8
temp. przechowywania
−20°C
−20°C
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)C(=C([2H])C(=O)c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
Klucz InChI
MJVAVZPDRWSRRC-JGUCLWPXSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Vitamin K3-d8 (or menadione-d8) is a deuterated analog of vitamin K3. It is used as an internal standard for the quantification of vitamin K3 concentration in dietary supplements, fortified foods or within a complex biological matrix.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2