Key Documents
H9039
Hemin
from bovine, ≥90%
Synonim(y):
Chloro(protoporphyrinato)iron(III), Chlorohemin, Chloroprotoporphyrin IX iron(III), Ferriprotoporphyrin IX chloride, Hemin(chloride)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bovine
Poziom jakości
Próba
≥90%
Postać
powder
metody
toxicology assay: suitable
rozpuszczalność
1.4 M NH4OH: soluble 25 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1c(CCC(O)=O)c2cc3c(CCC(O)=O)c(C)c4cc5nc(cc6c(C)c(C=C)c(cc1n2)n6[Fe](Cl)n34)c(C=C)c5C
InChI
1S/C34H34N4O4.ClH.Fe/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);1H;/q;;+3/p-3/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-;;
Klucz InChI
BTIJJDXEELBZFS-HXFTUNQESA-K
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3