Merck
809918
Sigma-Aldrich
Vitamin K2 (MK-4)-4′,5,6,7,8,8′-13C6
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonim(y):
Menaquinone-4-4′,5,6,7,8,8′-13C6
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C25H40O2
Masa cząsteczkowa:
450.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
yellow
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)=CCC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC1=C(C)C([13C]2=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13C]2C1=O)=O
InChI
1S/C31H40O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,12,14,16,18-20H,9-11,13,15,17,21H2,1-6H3/b23-14+,24-16+,25-20+/i7+1,8+1,18+1,19+1,28+1,29+1
Klucz InChI
DKHGMERMDICWDU-REGRVCIBSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
WitaminaK2 lub menachinon (MK) to rodzaj witaminy K występującej w produktach zwierzęcych i fermentowanych produktach spożywczych. Menachinon-4 (MK-4) jest również znany jako menatetrenon. Jest on powszechny w diecie człowieka i powstaje w wyniku bakteryjnej konwersji witaminy K1.
Zastosowanie
WitaminaK2 (MK-4)-4′,5,6,7,8,8′-13C6 jest również znana jako menachinon-4-4′,5,6,7,8,8′-13C6. Może być stosowany jako stabilny izotopowy wzorzec wewnętrzny do dokładnej interpretacji danych w określonych próbkach biologicznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Regulation of bone remodeling by vitamin K2
Myneni VD and Mezey E
Oral Diseases, 23(8) (2017)