Merck
900373
Sigma-Aldrich
α-Tocopherol-(trimethyl-13C3 phenyl)
≥99 atom % 13C, ≥96% (CP)
Synonim(y):
Vitamin E-(trimethyl-13C3 phenyl)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C26H50O2
Masa cząsteczkowa:
433.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥96% (CP)
Formularz
liquid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
yellow to brown
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCCC1(C)CCC2=C([13CH3])C(O)=C([13CH3])C([13CH3])=C2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29?/m1/s1/i5+1,6+1,7+1
Klucz InChI
GVJHHUAWPYXKBD-QCGFVVDUSA-N
Zastosowanie
α-Tokoferol-(trimetylo-13C3-fenyl ) lub witamina E-(trimetylo-13C3-fenyl ) mogą być stosowane jako stabilny izotopowy wzorzec wewnętrzny do dokładnej interpretacji danych w określonych próbkach biologicznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1