Merck
900377
Sigma-Aldrich
(±)-α-Tocopherol-(trimethyl-13C3 phenyl)
≥99 atom % 13C, ≥96% (CP)
Synonim(y):
DL-all-rac-α-Tocopherol-(trimethyl-13C3 phenyl), Vitamin E (trimethyl-13C3 phenyl)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C26H50O2
Masa cząsteczkowa:
433.68
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥96% (CP)
Postać
liquid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
yellow to brown
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCC2=C([13CH3])C(O)=C([13CH3])C([13CH3])=C2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/i5+1,6+1,7+1
Klucz InChI
GVJHHUAWPYXKBD-SVFBATFISA-N
Opis ogólny
(±)-α-Tocopherol is a racemic mixture of α-tocopherol which is also known as vitamin E. It is a lipid-soluble antioxidant found in whole grains, nuts, and oils. It is known to scavenge reactive oxygen species by interacting with lipids during oxidative stress.
(±)-α-Tocopherol-(trimethyl-13C3 phenyl) is an isotope of vitamin E wherein all the three methyl carbons attached to the phenyl ring are replaced by 13C6 carbon.
Zastosowanie
(±)-α-Tocopherol-(trimethyl-13C3 phenyl) can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
ANTIOXIDANTS-Role of Antioxidant Nutrients in Defense Systems
Encyclopedia of food sciences and nutrition, 282-289 (2003)
The role of alpha-tocopherol in plant stress tolerance
Munne-Bosch S
Journal of Plant Physiology, 162(7), 743-748 (2005)